Learn More
Thermo Scientific™ ThermoChill III Umlaufkühler
Zuverlässige Temperatursteuerung von Flüssigkeiten mit einer Kühlleistung von bis zu 2000 W/6830 BTU.
Marke:  Thermo Scientific™ 198222010000
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15381657
  • 6542.55 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Zuverlässige Temperatursteuerung von Flüssigkeiten mit einer Kühlleistung von bis zu 2000 W/6830 BTU. Die Thermo Scientific™ ThermoChill Umlaufkühler sind eine kompakte Linie an Umlaufkühlern mit Kühlleistungen von 600 bis 2000 Watt. Die innovative Bauweise mit einer minimalen Zahl an Anschlüssen und einem integrierten Hauptstromfilter maximiert die Zuverlässigkeit des Produkts. Mit ihrer schlichten und anwenderfreundlichen Bauweise sorgt die ThermoChill Plattform jahrelang für eine zuverlässige Temperatursteuerung von Flüssigkeiten, die all Ihre gängigen anwendungsspezifischen Ansprüche erfüllt.
  • Leicht zugängliche Einfüllöffnung für ein einfaches Befüllen
  • Manometer am Bedienfeld untergebracht, um ein leichtes Ablesen zu ermöglichen
  • Intuitiver digitaler Regler
  • Regler-Anzeigeleuchten leuchten beim Anpassen der Einstellungen und wenn Über-/Untertemperaturalarme aktiviert sind
  • Abnehmbarer Vollstromfilter sorgt für saubere zirkulierende Flüssigkeit
  • Arretierbare Rollfüße für einfaches Manövrieren des Geräts
  • Digitale RS-232- oder RS-485-Schnittstellen optional
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ThermoChill III LR, 230 V/50 Hz, PD-2
Keine
2,5 gpm bei 60 psid (9,4 l/min bei 4,1 bar)
-10 °C° bis +30 °C°
-10 °C bis +30 °C
230 V
CE-Zeichen; UL-gelistet
Bis zu 1.900 Watt
PD2 (Verdrängerpumpe)
R134A.
±0,1 °C
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Thermo Scientific™ ThermoChill III Umlaufkühler >