Learn More
Thermo Scientific™ ThermoChill I Umlaufkühler
Erleben Sie eine zuverlässige Temperatursteuerung von Flüssigkeiten mit einer Kühlleistung von bis zu 700 W/2391 BTU. Die innovative Bauweise von ThermoChill I maximiert die Zuverlässigkeit des Produkts.
4462.20 CHF - 5045.10 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE-Zeichen; UL-gelistet |
---|---|
Temperaturbereich | -10 °C° bis +30 °C° |
Modell | ThermoChill I LR |
Kältemittel | R134A. |
Temperatur (Sollwert) | -10 °C bis +30 °C |
Produktcode | Marke | Kühlleistung | Kommunikation | Pumpentyp | Elektrische Anforderungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kühlleistung | Kommunikation | Pumpentyp | Elektrische Anforderungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15391647
|
Thermo Scientific™
196221010000 |
Bis zu 600 Watt | Keine | PD1 (Verdrängerpumpe) | 230 V/50 Hz |
4643.10 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
15301657
|
Thermo Scientific™
196221120000 |
Bis zu 600 Watt | Keine | PD1 (Verdrängerpumpe) |
5045.10 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
15985171
|
Thermo Scientific™
196224010000 |
Bis zu 600 Watt | Keine | MDC1 (Mag Drive Zentrifugalpumpe) |
4462.20 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
15532541
|
Thermo Scientific™
196224120000 |
Bis zu 600 Watt | Keine | MDC1 (Mag Drive Zentrifugalpumpe) | 230 V/50 Hz |
4854.15 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
Beschreibung
Erleben Sie mit den Thermo Scientific™ ThermoChill I Umlaufkühlern eine zuverlässige Temperatursteuerung von Flüssigkeiten mit einer Kühlleistung von bis zu 700 W/2391 BTU. Die ThermoChill Kühlserie ist eine kompakte Linie an Umlaufkühlern mit Kühlleistungen von 600 bis 2000 Watt. Das innovative Design mit einer minimalen Zahl an Anschlüssen und einem integrierten Hauptstromfilter maximiert die Zuverlässigkeit des Produkts.
- Leicht zugängliche Einfüllöffnung für einfaches Befüllen
- Manometer am Bedienfeld untergebracht, um ein leichtes Ablesen zu ermöglichen
- Intuitiver digitaler Regler
- Regler-Anzeigeleuchten leuchten beim Anpassen der Einstellungen und wenn Über-/Untertemperaturalarme aktiviert sind.
- Abnehmbares Vollstromfilter sorgt für saubere zirkulierende Flüssigkeit.
- Arretierbare Rollfüße für einfaches Manövrieren des Geräts
- Abmessungen: 23.8 x 14.0 x 23.0 in. (60.5 x 35.6 x 58.4 cm)
- Digitale RS232- oder RS485-Kommunikation optional
Spezifikation
CE-Zeichen; UL-gelistet | |
ThermoChill I LR | |
-10 °C bis +30 °C |
-10 °C° bis +30 °C° | |
R134A. |