Learn More
Eppendorf™ Thermoblock für 24 Kryo-Röhrchen
Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Anwendung): 24 Kryoröhrchen
Beschreibung
- Das optimierte Blockdesign sorgt für optimale Temperaturübertragung innerhalb Ihrer Probe und damit für hervorragende Ergebnisse
- Die spezifische Kalibrierung von Eppendorf SmartBlock durch eine integrierte Sensortechnologie maximiert die Temperaturgenauigkeit und -homogenität
- Jeder SmartBlock wird während der Produktion einzeln auf Temperaturgenauigkeit geprüft und zu Dokumentationszwecken mit einem seriennummerspezifischen Zertifikat geliefert
- Isolierte Thermoblöcke für ergonomische Bedienung – ohne dass Sie sich die Finger verbrennen (PhysioCare Konzept)
- Automatische Blockerkennung für sichere Handhabung
- Die Eppendorf QuickRelease™ Technologie ermöglicht einen schnellen und einfachen Austausch von Blöcken – ohne Werkzeug
- Nur für ThermoMixer C und Thermostat C
Spezifikation
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Eppendorf ThermoMixer™ C und Eppendorf ThermoStat™ C |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | 24 Kryoröhrchen |
Probenvolumen (metrisch) | 1,5 bis 2 ml |
Geschwindigkeit | 2000 U/min |
Außendurchmesser (metrisch) | 12,5 mm |
Videos
-
Eppendorf QuickRelease
-
Eppendorf ThermoMixer C
Dokumentation
Scientific Resources
Brochures
Brochure: Eppendorf The Value of Mixing
DateigrößeVersion: 2.5 MB
Brochure: Eppendorf The Value of Mixing
DateigrößeVersion: 2.5 MB
Brochure: Eppendorf The Value of Mixing
DateigrößeVersion: 2.5 MB
Brochure: Eppendorf The Value of Mixing
DateigrößeVersion: 2.5 MB
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Sparen Sie bis zu 78 % bei hochwertigen Laborgeräten und rüsten Sie Ihr Labor zu den günstigsten Preisen auf.Aktionscode: 24075Gültig bis zum: 2025-06-30
Tage
24Stunden
22Minuten
20Sekunden
13Neues Angebot Sparen Sie bis zu 78%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eppendorf™ Thermoblock für 24 Kryo-Röhrchen >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur