Learn More
Liebisch™ Thermobil Heizsystem
9500.00 CHF - 11530.00 CHF
Produktcode | Marke | Temperaturbereich (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Temperaturbereich (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10345103
|
Liebisch™
50006101 |
130 °C |
9500.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10351212
|
Liebisch™
51006201 |
200 °C |
11530.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Thermobil™ und Thermobil™ Mini stehen für höchste Flexibilität im Labor. Die austauschbaren Monoblöcke werden der aus einem vollen Aluminiumblock gefrästen Wanne genauestens angepasst. Das Standardprogramm reicht von φ 5,2 bis 20,2mm.Typ: TM-200-56
Temperatur: RT - 200 °C
Stellplätze: -
φ: -mm
B/T/H: 450/230/130mm
Spezifikation
750 w |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Liebisch™ Thermobil Heizsystem