Learn More
Thermo Scientific™ Thermo Serie Flüssigstickstoff-Transportbehälter
Lagern und dispensieren kleiner Mengen Flüssigstickstoff mit unseren wirtschaftlichen und langlebigen Flüssigstickstoff-Transfergefäßen.
Marke:  Thermo Scientific™ TY509X4
2278.30 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24283" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11587304
  • 2552.70 CHF / 1 Stück
Das akademische Best Buy Book 2025
Aktionscode 25081 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 27-06-2025
Beschreibung
Lagern und dispensieren kleiner Mengen Flüssigstickstoff mit unseren wirtschaftlichen und langlebigen Thermo Scientific™ Thermo Baureihen für Flüssigstickstoff-Transfergefäßen. Thermo Baureihe umfasst sechs Modelle mit einer Kapazität von 5 bis 32 l. Es sind auch komplette Sortimente an Handlings- und Dispensierzubehör sowie Transportwagen erhältlich.
Eigenschaften:
  • Ideal zum Umfüllen von Flüssigstickstoff in andere Kryobehälter
  • Leichte Dewar-Gefäße aus Aluminium gewährleisten eine niedrige statische Verdampfung
  • Optionales Entnahmegerät, 12 ml-Schöpfkelle und Zubehör-Rollwagen
  • Die kompakten Dewar-Gefäße Thermo 5 und 10 verfügen über Eimergriffe, die ein genaues Dosieren ermöglichen und sind so auch für Anwendungen geeignet, bei denen nur geringe Mengen an Flüssigstickstoff erforderlich sind
  • Die Modelle Thermo 10, 20 und 30 können mit Entnahmezubehör mit Eigendruck ausgerüstet werden, das eine einfache LN2-Abgabe ohne Gießen erlaubt.
Hinweis:
Die Angabe zur statischen Verdampfungsrate basiert auf einem neuen Behälter ohne Deckelöffnung und Beladung. Die tatsächliche Verdampfungsrate kann je nach Applikation und Gerätezustand abweichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
LN2-Transfergefäß
32L
61,2 cm
2,5 in.
6,4 cm
13,6 kg
11,4 kg
1,13 cu. ft.
24.1 in.
17 in.
43,2 cm
30 lb.
25 lb.
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Thermo Serie Flüssigstickstoff-Transportbehälter > Fassungsvermögen:Gehäuse 32L