Learn More
Thermo Scientific™ Thermo Serie Flüssigstickstoff-Transportbehälter
Lagern und dispensieren kleiner Mengen Flüssigstickstoff mit unseren wirtschaftlichen und langlebigen Flüssigstickstoff-Transfergefäßen.
Marke: Thermo Scientific™ TY509X1
1724.88 CHF gültig bis 2025-07-04
Benutzen Sie den Promotions-Code "24147" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Lagern und dispensieren kleiner Mengen Flüssigstickstoff mit unseren wirtschaftlichen und langlebigen Thermo Scientific™ Thermo Baureihen für Flüssigstickstoff-Transfergefäßen. Thermo Baureihe umfasst sechs Modelle mit einer Kapazität von 5 bis 32 l. Es sind auch komplette Sortimente an Handlings- und Dispensierzubehör sowie Transportwagen erhältlich.
Eigenschaften:
- Ideal zum Umfüllen von Flüssigstickstoff in andere Kryobehälter
- Leichte Dewar-Gefäße aus Aluminium gewährleisten eine niedrige statische Verdampfung
- Optionales Entnahmegerät, 12-ml-Schöpfkelle und Zubehör-Rollwagen
- Die kompakten Thermo 5 und 10 Dewar-Gefäße verfügen über Eimergriffe, die ein genaues Dosieren ermöglichen und sind so auch für Anwendungen geeignet, bei denen nur geringe Mengen an Flüssigstickstoff erforderlich sind
- Die Modelle Thermo 10, 20 und 30 können mit Entnahmezubehör mit Eigendruck ausgerüstet werden, das eine einfache LN2-Abgabe ohne Gießen erlaubt.
Hinweis:
Die Angabe zur statischen Verdampfungsrate basiert auf einem neuen Behälter ohne Deckelöffnung und Beladung. Die tatsächliche Verdampfungsrate kann je nach Applikation und Gerätezustand abweichen.
Spezifikation
LN2-Transfergefäß | |
18,2 in. | |
8,8 in. | |
22,4 cm | |
12 lb. | |
8 lb. |
5 l | |
46,2 cm | |
2,2 in. | |
5,6 cm | |
5,4 kg | |
3,6 kg |