Learn More
Unity Lab Services™ Thermo Scientific™ Validierungsservice Wasseraufbereitung für Thermo Scientific™ Barnstead Pacific TII
Bleiben Sie konform mit unserer branchenweit exklusiven, kostenlosen Requalifizierungsgarantie, die bei jedem Thermo Scientific Validierungsservice Wasseraufbereitung für Thermo Scientific Barnstead LabTower TII inbegriffen ist.
Marke:  Unity Lab Services™ IOQPCKE50133915
Artikelnummer. 15586199
  • 3654.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 15-12-2025
Beschreibung
IQ
  • Auspacken, Zusammenbau und Installation: verifiziert, dass Geräte und Ausrüstung, Handbücher, Verbrauchsmaterialien und weiteres Zubehör unbeschädigt und wie im Auftrag angegeben geliefert wurden. Es wird bestätigt, dass Geräte und Ausrüstung zusammengebaut und installiert sind und dass erste Diagnosetests durchgeführt wurden. Alle während Zusammenbau und Installation festgestellten anormalen Ereignisse sind dokumentiert.
  • Versorgung, Einrichtung und Umgebung: verifiziert, dass der Installationsstandort die vom Hersteller vorgegebenen Anforderungen an die Umgebung zufriedenstellend erfüllt.
OQ
  • Angaben zu Systemkomponenten: ausführliche Angaben zur Konfiguration jeder einzelnen Systemkomponente sind dokumentiert.
  • OQ-Grenzwerte: Dokumentation einer Liste von vom Hersteller empfohlenen Grenzwerte, damit sichergestellt ist, dass das System wie erwartet funktioniert.
  • Funktionstests und -ergebnisse der Geräte und Ausrüstung: Testen der wesentlichen Funktionen von Geräten und Ausrüstung zur Bestätigung, dass Geräte und Ausrüstung wie vom Hersteller vorgesehen und für den Betreiber erforderlich funktionieren. Hierbei handelt es sich um eine Reihe ausgesuchter wichtiger Parameter von Geräten und Ausrüstung, die auf den vorgesehenen Zweck der Geräte und Ausrüstung getestet werden.
Tests entscheidender Parameter: Abgleich Volumenströme, Wasserdruck, Widerstandsfähigkeit, Stromausfall
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Thermo Scientific Wasseraufreinigung mit Thermo Scientific Barnstead Pacific II
Requalifizierungsgarantie ohne Aufpreis. Unity Lab Services ist einer der wenigen OEM-Dienstleister, der eine Garantie zusagt, Geräte, Instrumente und Ausrüstung kostenlos zu requalifizieren, falls während der Laufzeit der Herstellergarantie oder eines zum Anspruch berechtigten Geräteserviceplans eine Störung an einer wesentlichen Komponente aufgetreten sein sollte.
Anreise in größere Ballungsgebiete. Installation ist nicht enthalten. Das Gerät muss 24 Stunden vor einer Vor-Ort-Wartung eingeschaltet werden und auf Temperatursollwert sein.
Die Validierung (IQ/OQ) besteht in der Abarbeitung eines vereinheitlichten Protokolls. IQ: Verifizierung von Installations- und Umgebungsbedingungen, OQ: Verifizieren von spezifikationsgemäßem Betrieb, Abgleich Volumenströme, Wasserdruck, Widerstandsfähigkeit, Stromausfalltest
Eine Liste der normalen und der erweiterten Serviceregion erhalten Sie von Ihrem Ansprechpartner vor Ort.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Unity Lab Services™ Thermo Scientific™ Validierungsservice Wasseraufbereitung für Thermo Scientific™ Barnstead Pacific TII >