Learn More
Thermo Scientific™ Ultrafast UFC-1 Phase GC-Säulen
Kurze, narrow-bore Säule für die Verwendung mit dem Thermo Scientific TRACE GC Ultra Chromatograph
Marke: Thermo Scientific™ UFMC00502010006
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Reduziert die Analysezeit und sorgt so für einen höheren Durchsatz
- Langlebige Säule
Spezifikation
10 m | |
Ultrafast | |
0.4 μm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Ultrafast UFC-1 Phase GC-Säulen > Foliendicke 0.4 μm; 0.10 mm Innendurchmesser, 10 m Länge
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur