Learn More
Epredia™ Ultra Mikrotom-Einwegklingen
Epredia™ Ultra-Mikrotom-Klingen bieten hohe Konsistenz, beeindruckende Langlebigkeit, Zuverlässigkeit und ein präzises Leistungsverhalten.
145.00 CHF - 192.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Mikrotome, Kryostate |
---|---|
Einwegprodukt | Ja |
Schnittwinkel | 34 ° |
Produktcode | Marke | Profil | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Profil | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12191830
|
Epredia™
3053835 |
Niedrig |
192.00 CHF
50 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12101840
|
Epredia™
3153735 |
Hoch |
145.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Eine Kombination aus ausgezeichneter Qualität und einem erschwinglichen Preis
- Universalklingen mit hohem und niedrigem Profil können mit jedem auf dem Markt erhältlichen Mikrotom oder Kryostat verwendet werden
- Einzigartiges Winkelprofil, das eine schnellere Ribbonierung ermöglicht
- Höhere Lebensdauer: Erzeugt eine doppelt so starke Kante wie herkömmliche Klingen
- Zuverlässige Konsistenz: Der neue proprietäre Prozess gewährleistet eine langlebige und konsistente Beschichtung
Spezifikation
Mikrotome, Kryostate | |
Ja | |
34 ° |