Learn More
Thermo Scientific™ Ersatz-O-Ringe für TX-150 Rundbecher
Ersatz-O-Ringe für TX-150 Rundbecher
Marke: Thermo Scientific™ 75005724
Beschreibung
Für eine Vielzahl von analytischen und klinischen Anwendungen geeignet. Dieser Rotor bietet Platz für bis zu 24 x 5/7 ml-Blutröhrchen oder 8 x 50 ml konische Röhrchen bei 4,500 U/min/3,260 x g und sorgt mit erhältlichen Adaptern für zusätzliche Flexibilität bei den Anforderungen an Ausschwingrotoren. Rotorinnovationen — von Thermo Scientific™ Auto-Lock™ Rotorwechsel bis zu Thermo Scientific™ ClickSeal™ Biobehälterdeckeln — verkürzen die Vorbereitungszeit für Durchläufe und gewährleisten gleichzeitig die Sicherheit der Proben.
Entwickelt für eine Vielzahl von Anforderungen an die Ausschwingverarbeitung mit hoher Geschwindigkeit und hoher Kapazität mit speziellen Bechern für eine Kapazität von konischen Röhrchen oder Rundbechern mit ClickSeal 8Biobehälterdeckeln, der von Public Health England, Porton Down, Großbritannien, zertifiziert sind.
Sicherer Auto-Lock-Rotorwechsel auf Knopfdruck in unter 3 Sekunden:
- Einfaches Einsetzen und Entnehmen des Rotors:
- Kein Werkzeug erforderlich
- Keine komplizierten Verfahren zum Rotorwechsel
- Freier Zugang zur Kammer zur einfachen Reinigung
- Schneller Wechsel zwischen Anwendungen von konischen Röhrchen zu Blutröhrchen und von Mikroröhrchen zu Mikrotiterplatten, und die Flexibilität zur Weiterentwicklung mit den sich wandelnden Anforderungen Ihres Labors.
Bestellinformation
Rundbecher (75005702), 50 ml konische Becher (75005703) ClickSeal Deckel mit Bioabdichtung (75005707) und Ersatz-O-Ringe (75005724) sind separat erhältlich. Darüber hinaus ist ein breites Adaptersortiment verfügbar. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Vertriebspartner.
Spezifikation
Ersatz-O-Ring | |
TX-150 Rotor |