Learn More
Thermo Scientific™ TurboLuc™ Luciferase One-Step Glow Assay Kit
Messen der Aktivität der TurboLuc™16 (Tluc16) Luziferase in Säugetierzellen mit einem einzigen Reagenzienzugabeschritt, der für Hochdurchsatz-Screening(HTS)-Anwendungen mit dem Thermo Scientific™ TurboLuc™ Luciferase One-Step Glow-Assay-Kit geeignet ist.
273.00 CHF - 1639.76 CHF
Spezifikation
Typ Assay-Kit
Ziel Luziferase, TurboLuc™18 Luziferase
Assay Reporter-Enzym, Luziferase-Reporter-Assay
Kompatible Zellen Säugetierzellen
Nachweisverfahren Biolumineszierend
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15392627
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
88263
100 Reaktionen Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15302637
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
1000 Reaktionen Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Das Thermo Scientific TurboLuc Luciferase One-Step Glow-Assay-Kit misst die Aktivität von TurboLuc16 (Tluc16) Luziferase in Säugetierzellen mit einem einzigen Schritt zur Reagenzienzugabe und eignet sich somit ideal für Hochdurchsatz-Screening(HTS)-Anwendungen.
  • Empfindlich - Extrem hell, ermöglicht Tluc16-Luziferase die Detektion bei einer einzigen Kopie pro Zelle
  • Erhöhter dynamischer Bereich – Optimierte Reagenzien führen zu einem höheren Signal-Rausch-Verhältnis
  • Stabiles Signal - weniger als 40 % Signalverlust über eine Dauer von 60 Minuten
  • Praktisch: ein skalierbares Protokoll in einem Schritt, gemischt und gelesen
  • Automatisierungsfreundlich: für HTS-Protokolle verfügbar
  • Einfach: erfordert kein Luminometer mit Injektoren
Dieses Luziferase-Assay-Kit mit Glimmart wurde für die Verwendung mit kultivierten Säugetierzellen entwickelt, die das Tluc16-Luziferase-Reporterenzym exprimieren. Tluc16 ist eine 16 kDa, neuartige, intrazelluläre Luziferase, die aus der Marine Copedod Metridia- Luziferase-Familie abgeleitet wurde. Die Wildtyp-Luziferase wurde modifiziert, um ihre Größe zu reduzieren, ihre Helligkeit zu erhöhen, ihre intrazelluläre Expression zu ermöglichen und sie für HTS zu optimieren. Für die Expression des Tluc16 Luziferase-Reporters in Säugetierzellen stehen eine Reihe von Vektoren mit und ohne Promotoren zur Verfügung.
Aufgrund mehrerer Merkmale ist das TurboLuc Luciferase One-Step Glow-Assay-Kit für Luminometer ohne Injektoren und für HTS-Anwendungen geeignet. Das komfortable, homogene Protokoll in einem Schritt minimiert die Handhabungsschritte und unterstützt so die Automatisierung. Kombinieren Sie einfach die mitgelieferte Substratlösung und den Assay-Puffer zu einer einzigen Arbeitslösung, und fügen Sie sie dann der Mikrotiterplatte hinzu, die die transfizierten, behandelten Zellen enthält. Der stabile Signalausgang (Glimmenzymkinetik) dieses Systems bietet Flexibilität hinsichtlich der Vorlaufzeit vor dem Lesen. Bei Verwendung mit Thermo Scientific TurboLuc16-Luziferase-Vektoren bietet das Kit ein hochempfindliches biolumineszentes Reporter-Assay-System für den Nachweis von Promoter- oder Pfadaktivität.
Erfordert:
Tluc16-Luziferase-Assay-System und Luminometer oder anderes Instrument, das Lumineszenz überwachen kann, wie Thermo Scientific Luminoskan™ Ascent und Varioskan™ Flash Mikrotiterplatten-Lesegeräte.
Anwendungen:
  • Genreporterassays
  • Promoter-Studien zur Analyse cis- und trans-wirkender regulatorischer Elemente
  • Medikamenten-Screening
  • Multiplex-Assays zur Untersuchung von Off-Target-Effekten
  • Zellsignalweiterleitung oder Signaltransduktionspfadenanalyse
Spezifikation
Spezifikation
Assay-Kit
Reporter-Enzym, Luziferase-Reporter-Assay
Biolumineszierend
384-Well-Platte, 96-Well-Platte
Chemisches Substrat
Luziferase-Substrat
Luziferase, TurboLuc™18 Luziferase
Säugetierzellen
Luminometer (Mikrotiterplatte)
Enzym-markiert
Verbesserte Chemolumineszenz
Coelenterazin