Learn More
Thermo Scientific™ TurboLuc™ Luciferase One-Step Glow Assay Kit
Messen der Aktivität der TurboLuc™16 (Tluc16) Luziferase in Säugetierzellen mit einem einzigen Reagenzienzugabeschritt, der für Hochdurchsatz-Screening(HTS)-Anwendungen mit dem Thermo Scientific™ TurboLuc™ Luciferase One-Step Glow-Assay-Kit geeignet ist.
Marke: Thermo Scientific™ 88263
Beschreibung
Das Thermo Scientific TurboLuc Luciferase One-Step Glow-Assay-Kit misst die Aktivität von TurboLuc16 (Tluc16) Luziferase in Säugetierzellen mit einem einzigen Schritt zur Reagenzienzugabe und eignet sich somit ideal für Hochdurchsatz-Screening(HTS)-Anwendungen.
- Empfindlich - Extrem hell, ermöglicht Tluc16-Luziferase die Detektion bei einer einzigen Kopie pro Zelle
- Erhöhter dynamischer Bereich – Optimierte Reagenzien führen zu einem höheren Signal-Rausch-Verhältnis
- Stabiles Signal - weniger als 40 % Signalverlust über eine Dauer von 60 Minuten
- Praktisch: ein skalierbares Protokoll in einem Schritt, gemischt und gelesen
- Automatisierungsfreundlich: für HTS-Protokolle verfügbar
- Einfach: erfordert kein Luminometer mit Injektoren
Aufgrund mehrerer Merkmale ist das TurboLuc Luciferase One-Step Glow-Assay-Kit für Luminometer ohne Injektoren und für HTS-Anwendungen geeignet. Das komfortable, homogene Protokoll in einem Schritt minimiert die Handhabungsschritte und unterstützt so die Automatisierung. Kombinieren Sie einfach die mitgelieferte Substratlösung und den Assay-Puffer zu einer einzigen Arbeitslösung, und fügen Sie sie dann der Mikrotiterplatte hinzu, die die transfizierten, behandelten Zellen enthält. Der stabile Signalausgang (Glimmenzymkinetik) dieses Systems bietet Flexibilität hinsichtlich der Vorlaufzeit vor dem Lesen. Bei Verwendung mit Thermo Scientific TurboLuc16-Luziferase-Vektoren bietet das Kit ein hochempfindliches biolumineszentes Reporter-Assay-System für den Nachweis von Promoter- oder Pfadaktivität.
Erfordert:
Tluc16-Luziferase-Assay-System und Luminometer oder anderes Instrument, das Lumineszenz überwachen kann, wie Thermo Scientific Luminoskan™ Ascent und Varioskan™ Flash Mikrotiterplatten-Lesegeräte.
Anwendungen:
- Genreporterassays
- Promoter-Studien zur Analyse cis- und trans-wirkender regulatorischer Elemente
- Medikamenten-Screening
- Multiplex-Assays zur Untersuchung von Off-Target-Effekten
- Zellsignalweiterleitung oder Signaltransduktionspfadenanalyse
Spezifikation
Assay-Kit | |
100 Reaktionen | |
TurboLuc One-Step Substrat (50X), 1× 0,2 ml TurboLuc One-Step Assaypuffer, 11 ml Lagerung im Ultra-Tiefkühlgerät (-68 bis -85 °C). |
|
Säugetierzellen | |
Luminometer (Mikrotiterplatte) | |
Enzym-markiert | |
Verbesserte Chemolumineszenz | |
Coelenterazin |
Luziferase, TurboLuc™18 Luziferase | |
100 Reaktionen | |
Reporter-Enzym, Luziferase-Reporter-Assay | |
Biolumineszierend | |
384-Well-Platte, 96-Well-Platte | |
Chemisches Substrat | |
Luziferase-Substrat |