Learn More
Thermo Scientific™ Spitzen für Tecan™ und Axon™ Instruments PatchXpress Arbeitsstationen
Für den Einsatz mit den Tecan™ Genesis™, Freedom Evo™, Cavro™, PatchXpress Arbeitsstationen
134.00 CHF - 143.00 CHF
Spezifikation
Volumen (metrisch) | 50 μl |
---|---|
Gefiltert | Gefiltert |
Farbe | Weiß |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Reinigungsnachweise | DNase-, RNase- und Pyrogen-frei |
Produktcode | Marke | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11510205
![]() |
Thermo Scientific™
902-262XP |
Unsteril |
134.00 CHF
960 Stück |
Verfügbar ab: 23-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11500205
![]() |
Thermo Scientific™
902-261XP |
Steril |
143.00 CHF
960 Stück |
Verfügbar ab: 30-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Für den Einsatz mit den Tecan™ Genesis™, Freedom Evo™, Cavro™, PatchXpress Arbeitsstationen
Durchsichtige Pipettenspitzen im Tecan-Stil.
Spezifikation
50 μl | |
Weiß | |
DNase-, RNase- und Pyrogen-frei | |
Automatisierung | |
Polypropylen |
Gefiltert | |
Autoklavierbar | |
Racks | |
Tecan Genesis, Tecan Freedom EVO, Cavro™, patchXpress |