Learn More
Thermo Scientific™ Sorvall X1 and X1R Pro Centrifuges
Ergonomisches Design, Touchscreen der Pro-Serie gewährleistet leichteres Programmieren und schnellere Ergebnisse, einfaches Aufrufen und Verfolgen aller Läufe, bessere Überwachung des Zustands von Rotor und Zentrifuge.
Marke: Thermo Scientific™ 75009260
Lernen Sie weitere Varianten dieses
Beschreibung
Thermo Scientific™ Sorvall™ X1 and X1R General Purpose Pro Centrifuges provide high performance and versatility with an easy-to-use, full-color touchscreen user interface. The GP Pro centrifuges make programming easy for quick results and provide tracking of all runs, rotor life and centrifuge health status. With their capacity of up to 1.6 L, they offer a compact footprint and can spin up to 76 x 5/7 mL blood tubes, 16 x 50 mL conical tubes, or 10 x standard microplates with biocontainment. Maximum versatility is achieved with 17 available rotors to choose from and tool-less Thermo Scientific™ Auto-Lock™ Rotor Exchange to quickly change between applications.
Anwenderfreundlich:
- Die Zentrifuge ist mit intuitiven, anwenderfreundlichen Bedienelementen ausgestattet und zeigt zahlreiche Betriebsparameter sowie den Verarbeitungsstatus auf dem Display an.
- Das moderne Industriedesign erlaubt eine kontinuierlich verbesserte Ergonomie beim Beladen des Rotors, höhere Anwendersicherheit und das Einhalten geltender Zertifizierungsanforderungen
- Die motorbetriebene Deckelverriegelung ermöglicht auch auf hohen Labortischen das Schließen und Verriegeln des Zentrifugendeckels durch leichten Knopfdruck.
Thermo Scientific™ Auto-Lock™ III Rotorsystem:
- Das sichere Verriegelungssystem ermöglicht das Einsetzen und Wechseln von Rotoren mit einem einzigen Knopfdruck.
- Das spart Zeit beim Wechsel zwischen verschiedenen Applikationen.
- Der einfache Zugriff auf die Rotorkammer ermöglicht eine schnelle Reinigung, eine gesündere Arbeitsumgebung und eine längere Lebensdauer des Geräts.
Thermo Scientific™ ClickSeal™ Becherverschlusssystem:
- Mit einem Klick verschließbare Biocontainment-Lösung. Keine Schraubverschlüsse und keine komplizierten Klammern mehr erforderlich.
- Das System kann auch mit Handschuhen einhändig geöffnet und geschlossen werden.
- Das System ist von CAMR™ in Porton Down (GB) zertifiziert.
Thermo Scientific™ SMARTSpin™ Technologie:
- Das ausgeklügelte Rotormanagementsystem optimiert Beschleunigen und Abbremsen sowie Unwuchterkennung für alle Rotoren und Drehzahlen:
- Optimale Sicherheitstechnologie und bessere Trennungen.
Platzsparende Bauweise:
- Optimierung des Arbeitsbereichs durch kompakte Abmessungen: die ergonomisch günstige Höhe und die abgerundete Bauweise ermöglichen ein einfaches Einsetzen und Entnehmen von Proben sowie eine leichte Reinigung
Energieeffizient:
- Bis zu 40 % weniger Energieverbrauch bei Standardprotokollen, wie z. B. bei der Blutkomponententrennung oder der Zentrifugation konischer Röhrchen.
Spezifikation
EN/UL/IEC 61010-1, EN/UL/IEC 61010-2-020 und 61010-2-101, EN/UL/IEC 61326-1, EN/UL/IEC 61326-2-6, FCC Part 15 | |
Sorvall X1R Pro-MD; 220-230 V | |
25.830 x g mit 30x 2 Mikroliter-Rotor | |
Ja | |
Direkte, bürstenlose Induktion mit niedrigem Profil | |
Rotoren sind separat zu erwerben | |
IVD-zertifiziert | |
Bis zu 100 Programme über die vollfarbige Berührungsanwendungsoberfläche wählbar | |
Nein | |
Universalzentrifuge | |
36,2 x 62,5 x 66 cm (14,2 x 24,6 x 26 in.) |
Mikroprozessor | |
4 x 400 ml mit TX-400 Rotor | |
15.200 U/min (30x 2 Mikroliter-Rotor) | |
Touchscreen-Display | |
Energieeffizient, weniger Abfall | |
Kann bis zu 100 Programme speichern | |
9 Beschl./10 Verzög. | |
Je | |
SMARTSpin Unwuchterkennung, Finger-Klemmschutz, bruchsichere Konstruktion | |
Nein | |
220/230 V |
Aktionen
-
Thermo Scientific Sorvall
,
Fisherbrand
,
Thermo Scientific
Machen Sie uns ein Angebot für Zentrifugen
Erhalten Sie Sonderpreise auf Top-Zentrifugen. Machen Sie uns heute ein Angebot und modernisieren Sie Ihre Laborausrüstung. Nur für kurze Zeit!Aktionscode: 21629Gültig bis zum: 2025-12-31
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31