Learn More
Thermo Scientific™ Sorvall™ Röhrchenadapter für Festwinkelrotoren mit sechs Plätzen
Zur Verwendung mit Sorvall Legend™ T/RT-, Stratos™- und Primo™/Primo R™-Zentrifugen
123.62 CHF - 128.64 CHF
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Röhrchentyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Röhrchentyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10167591
|
Thermo Scientific™
75003091 |
HiGhConic™-Rotor mit 4 Positionen | 3,5 ml-Rundbodenröhrchen |
127.64 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10584083
|
Thermo Scientific™
75003092 |
HiGhConic™ Rotor mit 2 Positionen | 6,5 ml-Rundbodenröhrchen |
128.64 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10026431
|
Thermo Scientific™
75003093 |
Festwinkelrotor mit 6 Positionen | 12 ml-Röhrchen |
128.64 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10096261
|
Thermo Scientific™
75003094 |
Festwinkelrotor mit 6 Positionen | 38 ml-Röhrchen |
123.62 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Zur Verwendung mit Sorvall Legend™ T/RT-, Stratos™- und Primo™/Primo R™-Zentrifugen
- Legend T/RT und Stratos: 75003334 und 75003046
- Primo/Primo R: 75007590
- Für Röhrchengrößen von 1.5 bis 50 ml
Bestellinformation
Die Adapter werden einzeln verkauft; bestellen Sie die richtige Menge für die Ausrüstung des Rotors.