Learn More
Thermo Scientific™ Sorvall™ Legend™ T/RT Zentrifugenröhrchenadapter für runde Zentrifugenbecher
Für den Einsatz mit den Rotoren 75006445 und 75006434 mit 4 Plätzen in Verbindung mit dem Rundbecher 75006441
Marke:  Thermo Scientific™ 75008140
215.77 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10395472
  • 227.13 CHF / 1 Stück
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Aktionscode 24135 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-07-2025
Beschreibung
Die Adapter sind einzeln erhältlich. Bestellen Sie die richtige Menge, um Ihren Rotor auszurüsten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
LH-4000W und LH-4000 Rotor mit rundem Becher
4 x 50-ml-Flasche
Grün
50 mL
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Sorvall™ Legend™ T/RT Zentrifugenröhrchenadapter für runde Zentrifugenbecher > Adapter, 4 x 50 ml-Röhrchen