Learn More
Thermo Scientific™ Sorvall™ Legend™ T/RT Zentrifugenröhrchenadapter für runde Zentrifugenbecher
Für den Einsatz mit den Rotoren 75006445 und 75006434 mit 4 Plätzen in Verbindung mit dem Rundbecher 75006441
Marke:  Thermo Scientific™ 75008137
211.95 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10384681
  • 223.11 CHF / 1 Stück
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Aktionscode 24135 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Die Adapter sind einzeln erhältlich. Bestellen Sie die richtige Menge, um Ihren Rotor auszurüsten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
LH-4000W und LH-4000 Rotor mit rundem Becher
Olivbraun
15 ml
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Sorvall™ Legend™ T/RT Zentrifugenröhrchenadapter für runde Zentrifugenbecher > Adapter, konische 12 x 15 ml-Röhrchen