Learn More
Thermo Scientific™ Sorvall™ Legend™ T/RT Zentrifugenröhrchenadapter für runde Zentrifugenbecher
Für den Einsatz mit den Rotoren 75006445 und 75006434 mit 4 Plätzen in Verbindung mit dem Rundbecher 75006441
Marke: Thermo Scientific™ 75008136
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Die Adapter sind einzeln erhältlich. Bestellen Sie die richtige Menge, um Ihren Rotor auszurüsten.
Spezifikation
LH-4000W und LH-4000 Rotor mit rundem Becher | |
Weiß | |
10/15 ml |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
Neues Angebot Jetzt Sparen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Sorvall™ Legend™ T/RT Zentrifugenröhrchenadapter für runde Zentrifugenbecher > Adapter, 17 x 10/15 ml-Blutentnahmeröhrchen
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur