Learn More
Thermo Scientific™ Sorvall™ Legend™ T/RT Zentrifugenröhrchen-Adapter für Bioshield-Ausschwingrotor mit 4 Plätzen
Zur Verwendung mit einem vierfachen Bioshield-Rotor 75-006-435 und mit einem vierfachen Rotor 75-006-445 wenn mit einem rechteckigen Becher 75-006-446 ausgestattet ist
177.00 CHF - 264.32 CHF
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10763073
|
Thermo Scientific™
75006452 |
56 x 1.5/2.0 mL Tubes |
264.32 CHF
2 Sets |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10266033
|
Thermo Scientific™
75006454 |
20 x 7 mL Tubes |
187.94 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10260262
|
Thermo Scientific™
75006461 |
4 x 50 mL Conical Tubes |
187.94 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10215703
|
Thermo Scientific™
75006491 |
4 x 45/50 mL Tubes | N/A | |||||||
Beschreibung
Die Adapter sind einzeln erhältlich und müssen in der richtigen Menge für den entsprechenden Rotor bestellt werden.
Spezifikation
Tube Adapter |