Learn More
Thermo Scientific™ Sorvall™ HT6 Röhrchenadapter für 6-Platz-Ausschwingrotor mit Rundbechern
Zur Verwendung mit der Sorvall HT6 Zentrifuge
Marke:  Thermo Scientific 11178308
Artikelnummer. 12468682
  • 987.92 CHF / 6 Stück
Das akademische Best Buy Book 2025
Aktionscode 25081 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-08-2025
Beschreibung
Passt in den Rotor 11178252, wenn mit Rundeimern 11178135 (abgedichtet) oder 11178136 (nicht abgedichtet) ausgestattet.
Bestellinformation
Erhältlich in Verpackungseinheiten zu 6 Stück. Eine Packung füllt den Rotor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Ausschwingrotor für HT6-Zentrifuge
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Sorvall™ HT6 Röhrchenadapter für 6-Platz-Ausschwingrotor mit Rundbechern > 5 x 50 ml konisch