Learn More
Thermo Scientific™ SL1 Plus Zentrifugenserie
Ergonomisches Design, kontrastreiche Anwenderoberfläche mit 6 Programmspeicherplätzen und einfacher Tastenbedienung für Routineanwendungen.
Marke: Thermo Scientific™ 75009630
Lernen Sie weitere Varianten dieses
Beschreibung
The SL1/SL1R Plus series centrifuges come standard with an easy-to-use keypad and high contrast LCD display. Quickly and securely swap between 14 unique rotor options with the tool-less Auto-Lock rotor exchange. This compact centrifuge has a capacity up to 1.6L and can spin up to 76 x 5/7 mL blood tubes and 16 x 50mL conical tubes with biocontainment and is ideal for routine applications.
Anwenderfreundlich:
- Die Zentrifuge ist mit intuitiven, anwenderfreundlichen Bedienelementen ausgestattet und zeigt zahlreiche Betriebsparameter sowie den Verarbeitungsstatus auf dem Display an.
- Das moderne Industriedesign erlaubt eine kontinuierlich verbesserte Ergonomie beim Beladen des Rotors, höhere Anwendersicherheit und das Einhalten geltender Zertifizierungsanforderungen
- Die motorbetriebene Deckelverriegelung ermöglicht auch auf hohen Labortischen das Schließen und Verriegeln des Zentrifugendeckels durch leichten Knopfdruck.
Thermo Scientific™ Auto-Lock™ III Rotorsystem:
- Das sichere Verriegelungssystem ermöglicht das Einsetzen und Wechseln von Rotoren mit einem einzigen Knopfdruck.
- Das spart Zeit beim Wechsel zwischen verschiedenen Applikationen.
- Der einfache Zugriff auf die Rotorkammer ermöglicht eine schnelle Reinigung, eine gesündere Arbeitsumgebung und eine längere Lebensdauer des Geräts.
Thermo Scientific™ ClickSeal™ Becherverschlusssystem:
- Mit einem Klick verschließbare Biocontainment-Lösung. Keine Schraubverschlüsse und keine komplizierten Klammern mehr erforderlich.
- Das System kann auch mit Handschuhen einhändig geöffnet und geschlossen werden.
- Das System ist von CAMR™ in Porton Down (GB) zertifiziert.
Thermo Scientific™ SMARTSpin™ Technologie:
- Das ausgeklügelte Rotormanagementsystem optimiert Beschleunigen und Abbremsen sowie Unwuchterkennung für alle Rotoren und Drehzahlen:
- Optimale Sicherheitstechnologie und bessere Trennungen.
Platzsparende Bauweise:
- Optimierung des Arbeitsbereichs durch kompakte Abmessungen: die ergonomisch günstige Höhe und die abgerundete Bauweise ermöglichen ein einfaches Einsetzen und Entnehmen von Proben sowie eine leichte Reinigung
Energieeffizient:
- Bis zu 40 % weniger Energieverbrauch bei Standardprotokollen, wie z. B. bei der Blutkomponententrennung oder der Zentrifugation konischer Röhrchen.
Spezifikation
EN/UL/IEC 61010-1, EN/UL/IEC 61010-2-020 und 61010-2-101, EN/UL/IEC 61326-1, EN/UL/IEC 61326-2-6, FCC Part 15 | |
4 x 400 ml mit TX-400 Rotor | |
15.200 U/min (30x 2 Mikroliter-Rotor) | |
LED | |
Energieeffizient, weniger Abfall | |
kann bis zu 6 Programme speichern | |
9 Beschl./10 Verzög. | |
Je | |
SMARTSpin Unwuchterkennung, Finger-Klemmschutz, bruchsichere Konstruktion | |
36,2 x 62,5 x 66 cm (14,2 x 24,6 x 26 in.) |
Mikroprozessor | |
25.830 x g mit 30x 2 Mikroliter-Rotor | |
Ja | |
Direkte, bürstenlose Induktion mit niedrigem Profil | |
Rotor ist separat zu erwerben | |
Nur für den allgemeinen Gebrauch | |
Bis zu sechs Programme über eine Drucktaste wählbar und eine LCD-Anwenderoberfläche mit hohem Kontrast | |
Nein | |
Universalzentrifuge | |
208/230 V |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Thermo Scientific Sorvall
,
Fisherbrand
,
Thermo Scientific
Machen Sie uns ein Angebot für Zentrifugen
Erhalten Sie Sonderpreise auf Top-Zentrifugen. Machen Sie uns heute ein Angebot und modernisieren Sie Ihre Laborausrüstung. Nur für kurze Zeit!Aktionscode: 21629Gültig bis zum: 2025-12-31
Tage
288Stunden
16Minuten
34Sekunden
10