Learn More
Thermo Scientific™ Shodex Asahipak Standard NH2 P Säulen
Säulenformat: Präparative Säule; Porengröße: 100 Å; Säulenphase: Umkehrphase, Normalphase, Ionenaustausch, HILIC
Marke:  Thermo Scientific™ F7630002
2231.87 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11850862
  • 2243.03 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 14-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
Standardsäule
5 μm
LC/MS-Trennung
150 mm
Kugelförmig
2 bis 13
4°bis 50 °C
Amino (NH2)
Mixed-Mode
Auf Polymerbasis
HILIC
4.6 mm
1,5 ml/min
Amino
1450 psi (100 bar)
5 μm
100 Å
Gehäuse L8
Silika
Umkehrphase, Normalphase, Ionenaustausch, HILIC
Säule
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Shodex Asahipak Standard NH2 P Säulen > NH2 P (PVA-NH2); Partikelgröße: 5 μm; 150 mm L x4.6 mm ID