Learn More
Epredia™ Shandon™ Gewebe-Daumenpinzette, 2 x 3 Zähne
In Premium- oder Standardausführung verfügbar
Marke:  Epredia™ 76602
Artikelnummer. 15262888
  • 64.55 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 12-09-2025
Beschreibung
  • Jedes Instrument wird zunächst entsprechend gehärtet und danach passiviert
  • Zum Erzielen einer hochwertigen Oberflächenbeschaffenheit werden die Instrumente elektronisch poliert und gereinigt
  • Formen, Abmessungen und Beschaffenheit unterliegen strengen Vorgaben, damit wir das bestmögliche Produkt anbieten können
  • Alle Instrumente sind garantiert mängelfrei sowohl in Bezug auf das Material als auch in Bezug auf die Ausführung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Pinzette
2 x 3
14,0 cm
Premium
5,5 in.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Epredia™ Shandon™ Gewebe-Daumenpinzette, 2 x 3 Zähne > Premium; 5.5 in (14.0 cm)