Learn More
Thermo Scientific™ Septa
Große Auswahl für nahezu alle Applikationen
Marke: Thermo Scientific™ 31303233
93.64 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Große Auswahl für nahezu alle Applikationen
- Eine Vielzahl an Materialien und Temperaturgrenzwerten für alle Anwendungen
- Zur Verwendung in Thermo Scientific TRACE™ und FOCUS™ GCs und Geräten anderer Hersteller
- Kontaminationsfrei in Einzelblistern
Spezifikation
Silikon, gering blutend | |
Silikon | |
Pack of 50 |
GC-Geräte | |
11 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Septa > BTO-Septen, 11 mm; 50/Packung
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur