Learn More
Thermo Scientific™ Septa
Große Auswahl für nahezu alle Applikationen
Marke:  Thermo Scientific™ 31303210
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10319307
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Große Auswahl für nahezu alle Applikationen
  • Eine Vielzahl an Materialien und Temperaturgrenzwerten für alle Anwendungen
  • Zur Verwendung in Thermo Scientific TRACE™ und FOCUS™ GCs und Geräten anderer Hersteller
  • Kontaminationsfrei in Einzelblistern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
17 mm