Learn More
Thermo Scientific™ Rotoren für Savant™ DNA SpeedVac™ Konzentratoren
Zubehör-Rotoren
Marke:  Thermo Scientific™ RH20-12
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11728539
  • 1206.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 31-07-2025
Beschreibung
Einfach zu bedienende Rundrotoren mit unterschiedlichen Rohrlochgrößen für unterschiedliche Probengrößen. Für diese Rotoren ist kein weiteres Zubehör erforderlich. Sie können direkt in den Konzentrator eingesetzt werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Glas- und Kunststoffröhrchen
Savant™ DNA SpeedVac™ Konzentrator-Rotor
20 Magazine
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Rotoren für Savant™ DNA SpeedVac™ Konzentratoren > 20-Positionen; 12 x 75 mm Röhrchen