Learn More
Thermo Scientific™ Reacti-Vial Reaktionsfläschchen
Ein innerer Konus sorgt für eine einfache und bequeme Handhabung von kleinen Probenmengen
Marke:  Thermo Scientific™ TS-13223
Artikelnummer. 11752257
  • 201.79 CHF / 12 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Extra dicke Glaswand vergrößert optisch die Probenansicht, wodurch sich diese Vials ideal zur Beobachtung chemischer Reaktionen eignen
  • Bernsteinfarbige Gefäße für lichtempfindliche Verbindungen sind erhältlich
  • Erhältlich mit oben offenen Schraubverschlüssen und PTFE-/Gummischeiben
Rückstandsisolation, Derivatherstellung, maximales Auffinden von Proben, Feuchtigkeitsschutz, Probenlagerung, Fällungen, Zentrifugation, Lösungsmittelverdampfung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Durchsichtig
5 ml
5 ml
Analysenzertifikat (COA)
Quarzglas
Intern
Schraubverschluss
Fläschchen
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Reacti-Vial Reaktionsfläschchen > Transparent; 5 ml; 12/Packung