Learn More
Thermo Scientific™ TMB Substrate Solution
Ein gebrauchsfertiges Substratsystem mit 3,3', 5,5'-Tetramethylbenzidin (TMB)
Marke:  Thermo Scientific™ N301
Artikelnummer. 10301494
  • 211.00 CHF / 100 Milliliter
Lager vorrätig
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Gebrauchsfertig, keine weitere Vorbereitung erforderlich
  • Validiert für die Verwendung mit Thermo Scientific Pierce Matched Antibody Pairs und MiniKits
  • Größe: 100 ml (ausreichend für ca. zehn 96 Well-Mikrotiterplatten)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
TMB-Substrat
Chemisches Substrat
Kolorimetrisch
100 ml
Bei 2 bis 8 °C lagern.
Meerrettich-Peroxidase(HRP)-Substrat
Pierce™
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerAC406348A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/04/2025 Catalog Number
ChargennummerAC406348 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/04/2025 Catalog Number
ChargennummerZG395392 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/08/2024 Catalog NumberN301
ChargennummerZA385019 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/04/2024 Catalog NumberN301
ChargennummerZC390641 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/04/2024 Catalog NumberN301
Name des Produkts
Thermo Scientific™ TMB Substrate Solution > 100 ml