Learn More
Thermo Scientific™ Neuron Isolation Enzyme (with papain) for Pierce™ Primary Cell Isolation Kits
Einfache Isolierung und Kultivierung funktioneller primärer Neuronen mit hoher Viabilität
Marke: Thermo Scientific™ 88285
96.67 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Das Thermo Scientific Pierce Isolierungskit für primäre Neuronen bietet Isolations- und Kultivierungsreagenzien für die optimale Ausbeute und Lebensfähigkeit primärer Neuronen aus embryonalem kortikalem und hippocampalem Gewebe von Maus und Ratte.
Das Isolierungskit für primäre Neuronen wurde entwickelt, um mithilfe validierter Reagenzien und eines optimierten Verfahrens für den Enzymverdau und die Kultivierung eine hohe Lebensfähigkeit und Reinheit primärer embryonaler Neuronen zu erreichen. Das Kit enthält gewebespezifische Dissoziationsenzyme, speziell für neuronale Zellkulturen formulierte Medien und Supplemente für die Zellkultur, die die Isolierung und das Wachstum von funktionellen Neuronen fördern. Das validierte Protokoll und die Reagenzien produzieren hochreine primäre Neuronen für Kurz- oder Langzeitkultivierung. Darüber hinaus ist das Kit für erfahrene und nicht erfahrene Anwender konzipiert.
Leistungsmerkmale:
- Optimiert - Verfahren und Reagenzien, die für Lebensfähigkeit, Ausbeute, Reinheit und Anwenderfreundlichkeit optimiert sind
- Ausbeute - bietet eine 2-fache Steigerung der Ausbeute im Vergleich zu selbst entwickelten Methoden
- Lebensfähigkeit - mehr als 95 % der isolierten Zellen bleiben lebensfähig in der Kultur von Tag 1 bis Woche 4
- Funktional - kultivierte Neuronen enthalten Prozesse, die auf eine vollständige Differenzierung und Funktionalität hindeuten
- Das komplette Kit beinhaltet neuronales Isolierungsenzym, Hanks' Balanced Salt Solution (HBSS), neuronales Kulturmedium, Supplement für das neuronale Kulturmedium, Glutamin-Supplement und Supplement für das neuronale Wachstum
- Frische embryonale Maus- oder Rattengewebeprobe, hitzeinaktiviertes fetales Kälberserum (FBS), mit Poly-D-Lysin behandelte Kulturschalen
- Differenzierung von neuronalen Zellen
- Immunhistochemie (IHC)
- Funktionelle und biochemische Assays
- Biologisch relevantes System für präklinische Arzneimittelforschung, neurotoxische Tests und Erstellung von prädiktiven Krankheitsmodellen
Das Pierce Primärneuronen-Isolierungskit wurde für eine hervorragende Zellausbeute und für den Erhalt von Zellen bei einer Lebensfähigkeit von mehr als 95 % optimiert. Die Neuronen sind entsprechend polarisiert, entwickeln extensive axonale und dendritische Verzweigungen, exprimieren neuronale und synaptische Marker und bilden zahlreiche, funktionelle synaptische Verbindungen miteinander. Sie können als Modellsystem für molekularbiologische und zellbiologische Studien zur neuronalen Entwicklung und Funktion eingesetzt werden, insbesondere zur Visualisierung der subzellulären Lokalisierung endogener oder exprimierter Proteine, für die Proteinbildgebung, die neuronale Polarität und das dendritische Wachstum und die Synapsenbildung [1].
Allgemeine Literaturangaben:
1. Silva, R.F.M, et al. (2006) Dissociated primary nerve cell cultures as models for assessment of neurotoxicity. Toxicology Letters 163:1-9.
2. Ivenshitz, M. and Segal, M, (2009). Neuronal density determines network connectivity and spontaneous activity in cultured hippocampus. J Neurophysiol 104:1052-60.
Spezifikation
Neuronales Isolierungsenzym (mit Papain) | |
Neuronale Zellen (vor der Geburt), Primärzellen | |
Fest | |
1 Fläschchen |
Stabilität: 1 Jahr bei -20 °C Lagerung des rekonstituierten Enzyms: -20 °C für 6 Monate und bis zu zwei Auftauzyklen oder 1 Woche bei +4 °C. Die Verwendung von Enzymen nach längerer Lagerung kann zu einer Abnahme der Leistung führen. |
|
Ratte, Maus | |
Pierce™ |
Sicherheit und Handhabung
- Neuronal Isolation Enzyme (with papain)
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Papain