Learn More
Thermo Scientific™ Neuronal Culture Medium for Pierce™ Primary Cell Isolation Kits
Einfache Isolierung und Kultivierung funktioneller primärer Neuronen mit hoher Viabilität
Marke:  Thermo Scientific™ 88283
Artikelnummer. 15205723
  • 196.00 CHF / 500 Milliliter
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Aktionscode 24108 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Verfügbar ab: 05-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Neurales Kulturmedium
Neuronale Zellen (vor der Geburt), Primärzellen
Flüssig
Immunhistochemie
Bei 4 °C lagern, vor Licht schützen
Ratte, Maus
Pierce™
500 mL
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZL4542471 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number88283
ChargennummerZI4406971 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/10/2024 Catalog Number88283
ChargennummerSPECS Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/10/2024 Catalog Number88283
ChargennummerZD4276571 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2024 Catalog Number88283
ChargennummerZA4114772 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/02/2024 Catalog Number88283
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Neuronal Culture Medium for Pierce™ Primary Cell Isolation Kits > 500 ml