Learn More
Thermo Scientific™ DMEM for Pierce™ Primary Cell Isolation Kits
Einfache Isolierung und Kultivierung funktioneller primärer Kardiomyozyten mit hoher Viabilität
Marke:  Thermo Scientific™ 88287
34.33 CHF gültig bis 2025-06-27
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15245723
  • 51.50 CHF / 500 Milliliter
Erhalten Sie 3 für 2
Aktionscode 24112 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
DMEM für die primäre Zellisolierung
Primärzellen
Flüssig
Immunhistochemie
Bei 4 °C lagern, vor Licht schützen
Ratte, Maus
Pierce™
500 mL
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ DMEM for Pierce™ Primary Cell Isolation Kits > 500 ml