Learn More
Thermo Scientific™ Poly-HRP Streptavidin
Ein fortschrittliches Polymer aus mit HRP konjugiertem Streptavidin und mit einem hohen HRP:Streptavidin-Verhältnis
Marke:  Thermo Scientific™ N200
326.68 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11801284
  • 490.00 CHF / 0.25 Milliliter
Erhalten Sie 3 für 2
Aktionscode 24112 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Beschreibung
  • Erzeugt ein verbessertes Signal
  • Erhöht möglicherweise die ELISA-Empfindlichkeit
  • Validiert für die Verwendung mit einigen Thermo Scientific Pierce Matched Antibody Pairs and MiniKits
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1,0 mg/mL
0.25 mL
Flüssig
Biotin
HRP
Nicht unter -20 °C lagern. Mehrere Gefrier- und Auftauzyklen vermeiden.
Streptavidin-Konjugat
HRP (Meerrettich-Peroxidase)
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer3212496 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/06/2025 Catalog Number
ChargennummerAC406787 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/04/2025 Catalog Number
ChargennummerZJ400293 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/10/2024 Catalog NumberN200
ChargennummerZF396752 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/06/2024 Catalog NumberN200
ChargennummerZD390640 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/04/2024 Catalog NumberN200
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Exklusive Ersparnis, zeitlich begrenztes Angebot.
    Aktionscode: 24112
    Gültig bis zum2025-06-20
    Neues Angebot
    Jetzt sparen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Poly-HRP Streptavidin > 0,25 ml