Learn More
Thermo Scientific™ Poly HRP Dilution Buffer
Speziell entwickelt zur Optimierung der Leistung von Poly-HRP-Streptavidin
Marke:  Thermo Scientific™ N501
Artikelnummer. 10495325
  • 1406.00 CHF / 1 Liter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-06-2025
Spezifikation
Verdünnungspuffer
Versand auf Kühlpackungen. Nach Erhalt sofort bei 2 bis 8 °C lagern.
Flüssig
Verdünnungsmittel
1 l
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZJ404163 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/10/2024 Catalog NumberN501
ChargennummerYI383463 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/10/2023 Catalog NumberN501
ChargennummerYG371509 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/08/2023 Catalog NumberN501
ChargennummerXB346610 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/10/2022 Catalog NumberN501
ChargennummerWK322750 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberN501
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Poly HRP Dilution Buffer > Poly-HRP-Verdünnungspuffer; 1 l