Learn More
Thermo Scientific™ Poly-HRP Dilution Buffer
Speziell entwickelt zur Optimierung der Leistung von Poly-HRP-Streptavidin
Marke: Thermo Scientific™ N500
148.00 CHF gültig bis 2025-06-27
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
- Biotin-freies Casein, 1 %, in einer PBS-Pufferlösung
- Gebrauchsfertig
Spezifikation
Verdünnungspuffer | |
Versand auf Kühlpackungen. Nach Erhalt sofort bei 2 bis 8 °C lagern. | |
Flüssig |
Verdünnungsmittel | |
100 ml |