Learn More
Thermo Scientific™ HRP-konjugiertes Streptavidin
Streptavidin aus Streptomyces avidinii, konjugiert mit hochreiner Meerrettich-Peroxidase (HRP)
Marke: Thermo Scientific™ N100
164.00 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
- Validiert für die Verwendung mit Matched Antibody Pairs und MiniKits
- Vordefinierte Arbeitsbereiche sparen Zeit und vereinfachen die Assay-Optimierung
Spezifikation
1,25 mg/ml | |
0.25 mL | |
Flüssig | |
Biotin |
HRP | |
Bei 2 bis 8 °C lagern. | |
Streptavidin-Konjugat | |
HRP (Meerrettich-Peroxidase) |
Sicherheit und Handhabung
- HRP-Conjugated Streptavidin
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: 5-chloro-2-methyl4-isothiazolin-3-one [EC no. 247-500-7] and2-methyl-2Hisothiazol-3-one