Learn More
Thermo Scientific™ Collection Plates (Polypropylene) for Pierce™ 96-Well Filter Spin Plates
Sammel- und Ausgleichsplatten für 96-Well-Filter-Zentrifugationsplatten
Marke: Thermo Scientific™ 89813
62.00 CHF gültig bis 2025-07-04
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Spezifikation
0,0 | |
Sammelplatte | |
96 | |
6 plates |
Pierce™ | |
Polypropylen | |
96-Well-Platten |