Learn More
Thermo Scientific™ HA Synthetic Peptide
Das HA synthetische Peptid 26184 von Thermo Scientific™ erkennt HA in Proben und ist für Kontrollen validiert
Marke:  Thermo Scientific™ 26184
292.01 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11563060
  • 438.00 CHF / 5 Milligramm
Erhalten Sie 3 für 2
Aktionscode 24112 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Beschreibung
Da HA synthetische Peptid 26184 von Thermo Scientific™ erkennt HA in Proben und ist für Kontrollen validiert
Das HA-Peptid NH2-YPYDVPDYA-COOH ist ein synthetisches Peptid, das zur kompetitiven Elution von Fusionsproteinen verwendet wird, die das Influenza-Hämagglutinin-Tag (HA) enthalten, das an immobilisierte Anti-HA-Affinitätsharze gebunden ist.
Formulierung: 5 mg aufgereinigtes Peptid (1 mg/ml) ohne Konservierungsmittel;
26184 erkennt HA in Proben. 26184 wurde erfolgreich in Kontrollverfahren verwendet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Rekombinant
Bei 4 °C lagern.
Immunpräzipitation
5 mg
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ HA Synthetic Peptide > 5 mg; unmarkiert