Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Anti-c-Myc Magnetic Beads
Magnet-Beads für die Aufreinigung rekombinanter Proteine mit c-Myc-Tag.
632.00 CHF - 1536.00 CHF
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15255733
|
Thermo Scientific™
88842 |
1 ml |
632.00 CHF
1 Milliliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
15265733
|
Thermo Scientific™
88843 |
5 ml |
1536.00 CHF
5 Milliliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
Thermo Scientific Pierce Anti-c-Myc-Magnet-Beads sind Affinitätspartikel für die Immunpräzipitation rekombinanter Proteine mit c-Myc-Tag, die in Bakterien- oder Säugetierzellen oder In-vitro-Systemen exprimiert wurden, unter Verwendung manueller oder robotergesteuerter magnetischer Separatoren.
Die blockierte Oberfläche der Magnet-Beads ist mit einem Anti-c-Myc-Antikörper beschichtet, einem hochspezifischen monoklonalen Maus-IgG1-Antikörper (Klon9E10), der den c-Myc-Epitop-Tag (EQKLISEEDL) erkennt, der vom humanen c-myc Onkogen (p62 c-myc) stammt. Die Pierce Anti-c-Myc-Magnet-Beads können manuell mit einem Magnetstativ sowie für Arbeitsabläufe mit hohem Durchsatz mit automatisierten Plattformen wie den Thermo Scientific™ KingFisher™ Instrumenten verwendet werden.
Leistungsmerkmale:
- Spezifisch – Der hochspezifische monoklonale Anti-c-Myc-Antikörper (Klon9E10) ermöglicht eine hochreine Immunpräzipitation mit hoher Ausbeute
- Anwenderfreundlich und schnell – Die Produktanweisungen sorgen für ein einfach zu befolgendes, optimiertes Protokoll für die Immunpräzipitation in ca. einer Stunde
- Geringe unspezifische Bindung – Stabile, vorblockierte Beads und spezifische Antikörper minimieren die Off-Target-Bindung bei IP- oder CO-IP-Experimenten mit c-Myc-Tag
- Vielseitig – Die Beads sind sowohl für manuelle als auch automatisierte Arbeitsabläufe geeignet (z. B. Thermo Scientific KingFisher Instrumente)
Pierce Anti-c-Myc-Magnet-Beads eignen sich für die Immunpräzipitation (IP) rekombinanter Proteine mit c-Myc-Tag und die Co-Immunpräzipitation (Co-IP) der mit ihnen interagierenden Proteine. Die Beads werden mit einem Zelllysat inkubiert, das Proteine mit c-Myc-Tag enthält, sodass das Fusionsprotein erfasst wird. Die Beads werden anschließend gewaschen und dann werden die Zielproteine mit 0.1 M Glycin (pH 2.0) 50 mM NaOH oder SDS-PAGE-Probenpuffer eluiert. Das Protokoll wurde für jede dieser Bedingungen optimiert. Anti-c-Myc-Antikörper eignen sich zum Nachweis von Proteinen mit c-Myc-Tag durch Western-Blot-Analyse.
Spezifikation
Magnetisches Affinitäts-Bead |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.