Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Anti-c-Myc Magnetic Beads
Magnet-Beads für die Aufreinigung rekombinanter Proteine mit c-Myc-Tag.
Marke:  Thermo Scientific™ 88843
936.96 CHF gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15265733
  • 1536.00 CHF / 5 Milliliter
Verfügbar ab: 19-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Descripción
Descripción
Thermo Scientific Pierce Anti-c-Myc Magnetbeads sind Affinitätspartikel für die Immunpräzipitation rekombinanter Proteine mit c-Myc-Tag, die in Bakterien- oder Säugetierzellen oder In-vitro-Systemen exprimiert wurden, unter Verwendung manueller oder robotergesteuerter magnetischer Separatoren.
Die blockierte Oberfläche der Magnetbeads ist mit einem Anti-c-Myc-Antikörper beschichtet, einem hochspezifischen monoklonalen Maus-IgG1-Antikörper (Klon 9E10), der den c-Myc-Epitop-Tag (EQKLISEEDL) erkennt, der vom humanen c-myc-Onkogen (p62 c-myc) stammt. Die Pierce Anti-c-Myc-Magnet-Beads können manuell mit einem Magnetstativ sowie für Arbeitsabläufe mit hohem Durchsatz mit automatisierten Plattformen wie den Thermo Scientific™ KingFisher™ Instrumenten verwendet werden.
Leistungsmerkmale:
  • Spezifisch – Der hochspezifische monoklonale Anti-c-Myc-Antikörper (Klon 9E10) ermöglicht eine hochreine Immunpräzipitation mit hoher Ausbeute
  • Praktisch und schnell – Die Produktanweisungen sorgen für ein einfach zu befolgendes, optimiertes Protokoll für die Immunpräzipitation in ca. 1 Stunde
  • Geringe unspezifische Bindung – Stabile, vorblockierte Beads und spezifische Antikörper minimieren die Off-Target-Bindung bei IP- oder Co-IP-Experimenten mit c-Myc-Tag
  • Vielseitig – Die Beads sind sowohl für manuelle als auch automatisierte Arbeitsabläufe geeignet (z. B. Thermo Scientific KingFisher Geräte)
Produktdetails:
Pierce Anti-c-Myc Magnetbeads eignen sich für die Immunpräzipitation (IP) rekombinanter Proteine mit c-Myc-Tag und die Co-Immunpräzipitation (Co-IP) der mit ihnen interagierenden Proteine. Die Beads werden mit einem Zelllysat inkubiert, das Proteine mit c-Myc-Tag enthält, sodass das Fusionsprotein erfasst wird. Die Beads werden anschließend gewaschen und dann werden die Zielproteine mit 0,1 M Glycin (pH 2,0), 50 mM NaOH oder SDS-PAGE-Probenpuffer eluiert. Das Protokoll wurde für jede dieser Bedingungen optimiert. Anti-c-Myc-Antikörper eignen sich zum Nachweis von Proteinen mit c-Myc-Tag durch Western-Blot-Analyse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Bei 4 °C lagern.
Pierce™
Rekombinant
Magnetisches Affinitäts-Bead
Flüssig
5 ml
c-Myc
Antikörper
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.