Learn More
Thermo Scientific™ Phusion U Multiplex PCR Master Mixes
Leistungsstarker Multiplex-PCR Master Mix für die schnelle und zuverlässige Amplifikation von mehreren Zielen gleichzeitig
425.00 CHF - 1704.00 CHF
Spezifikation
Polymerase Phusion U Hot-Start DNA-Polymerase
Reaktionsgeschwindigkeit Schnell
Produkttyp Multiplex-PCR-Master Mix
Versandbedingung Trockeneis
Konzentration 2X
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Farbe Anzahl Reaktionen Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Anzahl Reaktionen Preis Menge & Verfügbarkeit  
15371722
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
F564S
Green 100 Reaktionen
425.00 CHF
100 Reaktionen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15351722
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
F562L
Colorless 500 Reaktionen
1698.00 CHF
500 Reaktionen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15341722
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
F562S
Colorless 100 Reaktionen
432.00 CHF
100 Reaktionen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15381722
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
F564L
Green 500 Reaktionen
1704.00 CHF
500 Reaktionen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Phusion U Hot-Start DNA-Polymerase
Multiplex-PCR-Master Mix
2X
Integrierter Heißstart
SuperMix oder Master Mix
Schnell
Trockeneis
25X
Stumpf
2,5 kb oder weniger
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Phusion U Multiplex PCR Master Mixes