Learn More
Thermo Scientific™ Orion Star A Serie Kompaktdrucker
Orion Star A Serie kompakter Farbbanddrucker100 240 V, mit Drucker, einem Farbband, einer Papierrolle, Schnittstellenkabel für Messgerät und Netzkabeln (110 V USA/Japan, 220 V Euro, 240 V UK/Singapur und China/Australien/Neuseeland)
Marke: Thermo Scientific™ STARA-106
787.87 CHF gültig bis 2025-08-24
Benutzen Sie den Promotions-Code "24140" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Orion Star A Serie kompakter Farbbanddrucker100 240 V, mit Drucker, einem Farbband, einer Papierrolle, Schnittstellenkabel für Messgerät und Netzkabeln (110 V USA/Japan, 220 V Euro, 240 V UK/Singapur und China/Australien/Neuseeland)
Inhalt:
- 100-240 V, kompatibel mit 110 V US/Japan, 220 V Euro, 240 V UK/Singapur und China/Australien/Neuseeland) Netzkabeln
- Ein Farbband
- Eine Papierrolle
- Messgerät-Schnittstellenkabel
Serviceleistungen
1 Jahre
Spezifikation
Schwarz | |
Drucker | |
Drucker mit integrierter Papierschneide, einem Farbband, einer Papierrolle, Meterschnittstellenkabel und Netzkabeln | |
CE, FCC, RoHS |
Orion Star A Serie kompakter Farbbanddrucker | |
9.5 x 6.25 x 6 Zoll; 24 cm x 16 cm x 15 cm | |
9 lb. | |
Orion Lab Star series bench meters, Orion Star A210 series bench meters, Orion Dual Star bench meters, Orion Versa Star Pro series bench meters, Orion Star A220 series portable meters, Orion Star A320 series portable meters and Orion Star T900 series potentiometric titrators |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten ProdukteAktionscode: 24140Gültig bis zum: 2025-08-24
-
Mehrere Hersteller
Neue Deals für sauberes Wasser
Sichern Sie sich jetzt bis zu 60% Rabatt auf die wichtigsten Produkte von Clean Water ResearchAktionscode: 24139Gültig bis zum: 2025-08-21
Neues Angebot Jetzt sparen