Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ ISE-Sensormodule für Kunststoffmembranen
Get quick, reliable and accurate measurements of dissolved ammonium in aqueous solutions.
Marke: Thermo Scientific™ 931801
Beschreibung
The ammonium module must be used with the 9300BNWP electrode body and double junction reference electrode, Cat. No. 900200.
Austauschbare Sensormodule für Orion Kunsttstoff-Membranelektroden. Kombinationssensoren können in Kombinationselektroden verwendet werden; Halbzellen-Sensoren in Halbzellen-Modellen. Orion Elektrodenkörper/Griff ist separat erhältlich: Bestellen Sie 13-641-24.
Spezifikation
WPBNC | |
Ionenselektive Ammonium-Elektrode | |
Sensor-Modul |