Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Zubehör für Cell Factory™ System
Zubehör zum Befüllen und Entleeren der Cell Factorys mit Medien
Marke: Thermo Scientific™ 140050
71.06 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Zubehör für das NUNC Wannenstapel System, individuell einsetzbar.Auf Anfrage lieferbar Hand- und automatische Manipulatoren und Inkubatoren für das Arbeiten mit Wannenstapeln.
Kit besteht aus:
PC-Anschlussstück, 2 x Filter-Abdeckkappe (weiss), 2 x Verschlusskappe (blau), eine Filtereinheit (50mm Durchmesser, 0,2μm), ca. 2m Silikonschlauch mit 8mm Innendurchmesser und eine Schlauchklemme.
Typ: Steriltrichter, Polystyrol
Steril: Ja
Spezifikation
Cell Factory Trichter | |
Cell Factory Systeme (alle Modelle) | |
Steril |
Polystyrol | |
Zubehör |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1426612 | Konformitätsbescheinigung | 12/04/2025 | 140050 |