Learn More
Thermo Scientific™ 96-Well-Platte, unbehandelte Oberfläche, 10 Stk./Packung
Erzielen Sie konsistente Ergebnisse mit Thermo Scientific™ Nunc™ MicroWell™ 96-Well-Mikrotiterplatten, optimiert für Roboter, automatisierte Lesegeräte und Liquid-Handling-Systeme.
Marke:  Thermo Scientific™ 260844
334.50 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
350.15 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10575021
  • 446.00 CHF / 180 Stück
Lager vorrätig
Beschreibung
Erzielen Sie gleichbleibende und zuverlässige Ergebnisse mit Thermo Scientific™ Nunc™ MicroWell™ 96-Well-Mikrotiterplatten. Durch mehrere Oberflächenmodifikationen eignen sich diese Platten ideal für zellbasierte Assays sowie biochemische Assays. Der flache Boden ist geeignet für mikroskopische und optische Messungen. Die Platten sind entweder in der Ausführung mit hoher Flanschkante oder in der Ausführung mit Klemmstange mit niedrigem Flansch erhältlich und sind für eine Reihe von Robotersystemen, automatisierten Lesegeräten und Liquid-Handling-Systemen optimiert.
  • Transparentes Polystyrol besitzt ausgezeichnete optische Eigenschaften und ist ideal für optische Messungen.
  • Unbehandeltes Polystyrol ist hydrophob und eignet sich für das Wachstum von Suspensionskulturen, die sich ohne Adhäsion vermehren und wachsen können.
  • Unbehandelte Oberflächen eignen sich bestens, um in Ihrem Labor selbst Beschichtungen hinzuzufügen
  • Zellkultur-behandelt: Die Zellkultur-behandelte Oberfläche Nunclon™ Delta ist hydrophil und fördert die Zellanhaftung sowie das Zellwachstum.
  • Die Platten wurden für Roboter, Plattenlesegeräte und Liquid-Handling-Systeme optimiert
  • Kundenspezifische Barcodierung möglich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Inklusive Barcode
Standard
96F-Mikrotiterplatte, unbehandelt, transparent, ohne Deckel, nicht steril, mit Barcode (10 St./Packung, 180 Packungen/Karton)
10 Packungen
Transparent
Hoher Steg
96
Unbehandelt
180
180 St./Karton
Alle von Nunc hergestellten Mikrotiterplatten erfüllen die Anforderungen gemäß ANSI (American National Standards) (ANSI/SBS 1-2004).
Ohne Deckel
8 x 12
Nunc
Mikrotiterplatte
Polystyrol
Unsteril
Flacher Boden (F-Well)
10
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer183717 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum15/01/2025 Catalog Number260844
Chargennummer180265 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog Number260844
Chargennummer167706 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog Number260844
Chargennummer182095 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog Number260844
Chargennummer168275 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog Number260844
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ 96-Well-Platte, unbehandelte Oberfläche, 10 Stk./Packung > F96-Well-Platte, unbehandelt, transparent, ohne Deckel, nicht steril
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.