Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Kappen für TufRol™ Rollerflaschen Artikelnummer.: 11987964
Verfügbar ab: 14-11-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific™ Nunc™ Kappen für TufRol™ Rollerflaschen
Artikelnummer. 11987964
Belüftet
Click to view available options
Verschlusstyp:
Belüftet
Nicht belüftete Kappen
Artikelnummer. 11987964
Marke: Thermo Scientific™ 111250
Verfügbar ab: 14-11-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Belüftete und nicht belüftete Ausführungen
  • Geformt aus Polyethylen hoher Dichte (HDPE)
  • Entwickelt, um Fehlverschraubungen zu vermeiden und eine sichere Abdichtung zu gewährleisten
  • Die belüftete Kappe hat eine integrierte hydrophobe mikroporöse 0.2 μm-Membranfilterentlüftung, die einen gleichmäßigen Gasaustausch bei geschlossener Kappe ermöglicht
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Anzahl pro Karton 500 Kartons
Sterilität Steril
Zur Verwendung mit (Geräte) TufRol Rollerflasche
Verschlusstyp Belüftet
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1421416 Art des ZertifikatsVerarbeitungszertifikat Datum18/02/2025 Catalog Number111250
Chargennummer1421416 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum10/02/2025 Catalog Number111250
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nunc™ Kappen für TufRol™ Rollerflaschen >