Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ System 100™ Kryofläschchen
Selbststehende Fläschchen aus Polypropylen mit Außengewinde
Marke: Thermo Scientific™ AY509X33
Benachrichtigungen:
Kryoröhrchen sind nur für die Dampfphase von flüssigem Stickstoff geeignet und dürfen nicht zur Lagerung in der flüssigen Phase von flüssigem Stickstoff verwendet werden. Ein Eintauchen der Röhrchen in der flüssigen Phase könnte zu einem Eindringen des flüssigen Gases in das Gefäß führen, was wiederum eine schnelle Verdampfung der Flüssigkeit beim Entnehmen und eine starke Explosion oder ein Austreten aus dem Röhrchen/Verschlussbereich zur Folge haben könnte.
Zur Verhinderung einer Explosion von Kryoröhrchen dürfen die Aufbewahrungsbehälter mit flüssigem Stickstoff niemals überfüllt werden. Die Röhrchen müssen vor dem Einsatz immer auf sichtbare Schäden um den Verschlussrand überprüft werden. Beim Entnehmen von Röhrchen aus der Kryolagerung immer eine Vollmaske, dicke Sicherheitshandschuhe sowie Laborschutzkleidung tragen. Die Röhrchen immer in einer biologischen Sicherheitswerkbank langsam aufwärmen lassen. Kryofläschchen dürfen niemals wiederverwendet werden.
Description
- Steril
- Für den Einsatz mit System 100 CryoBoxes™ sowie Kästen mit 25 und 81 Ampullen mit einem Fassungsvermögen von jeweils 2.0 ml
Specifications
Polypropylen | |
1.5 ml | |
500/Karton |
Steril | |
Außen |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.