Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Ersatzverschlüsse für Economy Spritzflaschen
GREENER_CHOICE
Verschluss und Steigrohrhalterung sind aus einem Stück geformt
Marke:  Thermo Scientific™ 712401-0002
111.07 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10385651
  • 122.00 CHF / 25 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-12-2025
Beschreibung
  • Verschluss und Steigrohrhalterung sind zum Gewährleisten der Auslaufsicherheit aus einem Stück gefertigt
  • Die Spitze kann zur Durchflusssteigerung abgeschnitten werden
  • Der feste Sitz von Steigrohr und Verschluss verhindert die Ablösung beim Zusammendrücken der Flasche
  • Auslaufsicher†
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Polypropylen
24-400
Waschflasche
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Ersatzverschlüsse für Economy Spritzflaschen > Ersatz-Dispensierverschluss (24-400-Verschluss ) mit Tropfschlauch zur Verwendung auf Artikelnummern 2401-0125, -0250 Thermo Scientific Nalgene Spritzflaschen