Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Labor-Notizbuch mit normalen Papierseiten; PE-Abdeckung
GREENER_CHOICE
184Hochwertige säurefreie Papierseiten mit1 /4 mit Raster
Marke:  Thermo Scientific™ 6501-1000
286.14 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10264372
  • 309.00 CHF / 6 Stück
Verfügbar ab: 11-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Description
Wurde für die Archivierung von Prozessaufzeichnungen entwickelt. Ideal zur Sicherstellung des Patentschutzes in Forschungslaboratorien.
  • Wasserbeständiger Einband aus Polyethylen und 184 hochwertige Seiten aus säurefreiem Papier mit 0.25-Rasterlinien
  • Fest gebunden und mit Seitennummerierung für Sicherheit und Rückverfolgbarkeit der Daten
  • Format: Letter 8.5 × 11 in. (22 × 28 cm), Seiten sind fest gebunden und genäht
  • Seiten beinhalten Platz für den Unterzeichner und einen Zeugen zur Sicherstellung des Patentschutzes
  • Gesamtabmessungen: 8.875 × 11.25 × 0.625 in. (22.5 × 28.6 × 1.6 cm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Säurefreies Papier;
8,5 in.
Weinrot
28 cm
0.25 in. (6 mm)
Gitter
11 in.
Polyethylen
22 cm
184
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Thermo Scientific™ Nalgene™ Labor-Notizbuch mit normalen Papierseiten; PE-Abdeckung > Je