Learn More
Thermo Scientific™ Thermo Scientific™ Nalgene™ Stainless Steel Autoclavable Dolly
Zum Transportieren kleiner Tanks und Ballonflaschen
Marke:  Thermo Scientific™ 2624-0020
Artikelnummer. 10450143
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Korrosionsbeständig, hergestellt aus Edelstahl
  • Laufrollen hinterlassen keine Abdrücke auf dem Boden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
500 lb.
Edelstahl
53 cm
Rund
227,3 kg
20,9 in.
Zum Transportieren kleiner Tanks und Ballonflaschen;
Dokumentation
Schematics & Diagrams
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Thermo Scientific™ Nalgene™ Stainless Steel Autoclavable Dolly > Maximalgewicht 500 lbs.; I.D. x H = 20.5 x 6.5 Zoll