Learn More
Thermo Scientific™ Multifuge X1 and X1R Pro Centrifuges
GREENER_CHOICE
Ergonomically designed, Pro series touch screen enables easier programming for quicker results – plus easily access and track all runs, rotor life and centrifuge health.
8643.00 CHF - 14225.17 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EN/UL/IEC 61010-1, EN/UL/IEC 61010-2-020 und 61010-2-101, EN/UL/IEC 61326-1, EN/UL/IEC 61326-2-6, FCC Part 15
Reglertyp Mikroprozessor
Fassungsvermögen 4 x 400 ml mit TX-400 Rotor
Max. RZB 25.830 x g mit 30x 2 Mikroliter-Rotor
Antriebssystem Direkte, bürstenlose Induktion mit niedrigem Profil
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Beschreibung Gekühlt Spannung Modell Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Beschreibung Gekühlt Spannung Modell Preis Menge & Verfügbarkeit  
17160579
GREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
75009210
Multifuge X1 Pro-MD 100-240V 50/60Hz No 100/115/220/230 V IVD-zertifiziert
8828.93 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17100589
GREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
75009250
Multifuge X1R Pro-MD; 220-230 V Nein 208/230 V IVD-zertifiziert
13969.50 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 23-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17100599
GREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
75009710
Multifuge X1 Pro 100-240V 50/60Hz No 100/115/220/230 V Nur für den allgemeinen Gebrauch
8643.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17140599
GREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
75009750
Multifuge X1R Pro; 220-230 V Ja 208/230 V Nur für den allgemeinen Gebrauch
14225.17 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 17-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
EN/UL/IEC 61010-1, EN/UL/IEC 61010-2-020 und 61010-2-101, EN/UL/IEC 61326-1, EN/UL/IEC 61326-2-6, FCC Part 15
4 x 400 ml mit TX-400 Rotor
Direkte, bürstenlose Induktion mit niedrigem Profil
Rotoren sind separat zu erwerben
Je
SMARTSpin Unwuchterkennung, Finger-Klemmschutz, bruchsichere Konstruktion
Mikroprozessor
25.830 x g mit 30x 2 Mikroliter-Rotor
Energieeffizient, weniger Abfall
9 Beschl./10 Verzög.
Nein
Universalzentrifuge
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Multifuge X1 and X1R Pro Centrifuges